Få mere at vide
NCGC00247743, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474618
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474618 10 mg -
16463166 25 mg 25mg
16437337 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474618 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112308
MedChemExpress NCGC00247743 is a histone lysine demethylase KDM4 inhibitor.
NCGC00247743 is a histone lysine demethylase KDM4 inhibitor.
Specifica
Kemisk navn eller materiale NCGC00247743
CAS 1435192-04-3
Farve Green Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H29N3O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (159.64 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C(N=CC=C2)C2=CC(C3=CC(C(NCCCCCCN(C)C)=O)=CC=C3)=C1
Molekylvægt (g/mol) 391.51
Formel vægt 391.51
Procent renhed 96.17%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.