Få mere at vide
NCGC00244536, MedChemExpress
Beskrivelse
NCGC00244536 is a potent KDM4B inhibitor with an IC50 of 10 nM.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | NCGC00244536 |
| CAS | 2003260-55-5 |
| Farve | Yellowish Green |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H22N2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | KDM4B Inhibitor B3 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 36.67 mg/mL (95.88 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(C3=CC(O)=C4N=CC=CC4=C3)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.45 |
| Show More |