missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NCC007, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491597
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491597 50 mg -
16468127 5 mg 5mg
16446016 100 mg 100mg
16425418 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY128677

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NCC007 is a dual casein kinase Iα (CKIα) and δ (CKIδ) inhibitor with IC50s of 1.8 and 3.6 μM, respectively. NCC007 can be used in research of modulating mammalian circadian rhythms.

NCC007 is a dual casein kinase Iα (CKIα) and δ (CKIδ) inhibitor with IC50s of 1.8 and 3.6 μM, respectively. NCC007 can be used in research of modulating mammalian circadian rhythms.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NCC007
CAS 2342583-66-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28F3N7
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (279.33 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C)CCNC1=NC2=C(N=CN2C(C)C3CC3)C(NCC4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)=N1
Molekylvægt (g/mol) 447.5
Formel vægt 447.5
Procent renhed 99.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.