Få mere at vide
NBTGR, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446897
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16446897 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16446897 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108322
MedChemExpress NBTGR (p-Nitrobenzylthioguanosine) is a potent inhibitor of nucleoside transport; inhibits adenosine uptake with a Ki of 70 nM.
NBTGR (p-Nitrobenzylthioguanosine) is a potent inhibitor of nucleoside transport
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NBTGR
CAS 13153-27-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18N6O6S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (230.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N)N=C3SCC4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 434.43
Formel vægt 434.43
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation