Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NBQX |
| CAS | 118876-58-7 |
| Synonym | 2,3-dihydroxy-6-nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxalin-2,3-dion; 6-nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxalin-2,3-dion |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Ingen særlige krav |
| Produktlinje | Livsvidenskab |
| Molekylær formel | C12H8N4O6S |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Næsten hvid til gul |
| Renhed | ≥98 % |