Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NBMPR
Beskrivelse
Equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) inhibitor (Ki values are 0.4 and 2800 nM for hENT1 and hENT2 respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NBMPR |
| CAS | 38048-32-7 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C17H17N5O6S |
| Formel vægt | 419.41 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.412 |