Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Imetit dihydrobromide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002172
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002172 50 mg
18025992 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002172 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0729/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard H3 and H4 agonist (H3 > H4)
An extremely potent, high affinity agonist at H3 and H4 receptors (Ki values are 0.3 and 2.7 nM respectively). Induces shape change in eosinophils with an EC50 of 25 nM. Centrally active following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32385-58-3
Molekylær formel C6H12Br2N4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imetit dihydrobromide
Mængde 50 mg
Formel vægt 332.06
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 332.06