Få mere at vide
NBI-98782, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489377
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489377 5 mg
16446838 10 mg
16442907 50 mg
16426946 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489377 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15793
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress NBI-98782(alpha-dihydrotetrabenazine) is a vesicular monoamine transporter (VMAT2) inhibtior with an Ki value of 0.97 nM.
NBI-98782(alpha-dihydrotetrabenazine) is a vesicular monoamine transporter (VMAT2) inhibtior with an Ki value of 0.97 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NBI-98782
CAS 85081-18-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H29NO3
Mængde 5 mg
Synonym (+)-DTBZ (+)-α-Dihydrotetrabenazine (+)-α-DHTBZ
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (104.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC(C=C1CCN2C[C@@H](CC(C)C)[C@@H]3O)=C(C=C1[C@]2(C3)[H])OC
Molekylvægt (g/mol) 319.44
Formel vægt 319.44
Procent renhed 98.38%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation