Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NBI 27914 hydrochloride
Beskrivelse
Selective, non-peptide corticotropin-releasing factor1 (CRF1) receptor antagonist (Ki = 1.7 nM); has no activity at CRF2 receptors. Blocks behavioral seizures in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NBI 27914 hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 470.66 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 470.644 |