missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ NBD-PE
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18765546
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18765546 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18765546 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7538/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fluorescent label for lysosomal lipid bodies

NBD-PE is a fluorescent label for lysosomal lipid bodies. It consists of a single tail (16:0) phospholipid derivative with an NBD fluorophore conjugated to the head group. NBD-PE can be used to quantitatively measure phospholipidosis, which is useful to screen drugs for SARS-CoV-2 repurposing. NBD-PE can also be used to label giant unilamellar vesicles (GUV).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triethylammonium (R)-2,3-bis(palmitoyloxy)propyl(2-((7-nitrobenzo[c][1,2,5 ]oxadiazol-4-yl)amino)ethyl)phosphate
CAS 178119-00-1
Mængde 10 mg
Mål Fluorescent Lipids Probes and Cell Membrane Stains
Molekylær formel C43H75N4O11P.C6H15N
Renhed 0.95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.