missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress NBD-F
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Beskrivelse
NBD-F reacts with primary or secondary amines to produce a fluorescent product and used for analysis of amino acids and low molecular weight amines.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.1 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (546.15 mM; Need ultrasonic) |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 29270-56-2 |
| Synonym | 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion