Få mere at vide
MedChemExpress NBD-Cl
Artikelnummer. 16442409
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16442409 1 g
1 options
Artikelnummer. 16442409 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0042
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress NBD-Cl is a nonfluorescent reagent which becomes highly fluorescent after reaction with thiol or amino groups.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (501.13 mM) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV
Molekylvægt (g/mol) 199.55 g/mol
CAS 10199-89-0
Synonym NBD chloride