Få mere at vide
NBD-556, MedChemExpress
Beskrivelse
NBD-556, a CD4 mimetic, is a potent HIV-1 entry inhibitor that blocks the gp120-CD4 interaction. NBD-556 shows potent cell fusion and virus-cell fusion inhibitory activity at low micromolar levels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NBD-556 |
| CAS | 333353-44-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H24ClN3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (98.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C(NC1CC(C)(NC(C)(C1)C)C)=O)NC2=CC=C(C=C2)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.84 |
| Formel vægt | 337.84 |
| Vis mere |