missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris™ NBC 6
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18707066
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18707066 10 mg
18737476 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18707066 Leverandør Tocris™ Leverandørnr. 6925/10

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

NLRP3 inflammasome inhibitor

NBC 6 is a NLRP3 inflammasome inhibitor (IC50 = 574 nM). Inhibits nigericin-induced inflammasome activation in THP-1 cells and Imiquimod (Cat. No. 3700) induced IL-1β release from LPS-primed bone marrow-derived macrophages (BMDMs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (T4)-[2-Acetyl-4,4,4-trichloro-3-(imino-κN)butanamidito-κO]diphenylboron
CAS 2068818-02-8
Mængde 10 mg
Mål Inflammasomes Inhibitors
Molekylær formel C18H16BCl3N2O2
Formel vægt 1869
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.