Få mere at vide
NB-598 Maleate, MedChemExpress
Beskrivelse
NB-598 Maleate is a potent and competitive inhibitor of squalene epoxidase (SE), and suppresses triglyceride biosynthesis through the farnesol pathway.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NB-598 Maleate |
| CAS | 155294-62-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H35NO5S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (176.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)/C=C\C(O)=O.CC(C)(C)C#C/C=C/CN(CC)CC1=CC(OCC2=CC(C3=CSC=C3)=CS2)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 565.74 |
| Formel vægt | 565.74 |
| Vis mere |