Få mere at vide
Nazartinib S-enantiomer, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430186
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16430186 2 mg -
16408147 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16430186 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12872B
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Nazartinib S-enantiomer (EGF816 S-enantiomer) is the less active S-enantiomer of Nazartinib. Nazartinib (EGF816) is an EGFR inhibitor.
Nazartinib S-enantiomer (EGF816 S-enantiomer) is the less active S-enantiomer of Nazartinib. Nazartinib (EGF816) is an EGFR inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nazartinib S-enantiomer
CAS 1508256-20-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H31ClN6O2
Mængde 2 mg
Synonym EGF816 (S-enantiomer)
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (101.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(C)=NC=C1)NC2=NC3=CC=CC(Cl)=C3N2[C@@H]4CN(C(/C=C/CN(C)C)=O)CCCC4
Molekylvægt (g/mol) 495.02
Formel vægt 495.02
Procent renhed 98.66%
Grad Research
Fysisk form Solid