Få mere at vide
Nazartinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Nazartinib (EGF816) is a covalent mutant-selective EGFR inhibitor, with Ki and Kinact of 31 nM and 0.222 min−1 on EGFR(L858R/790M) mutant, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nazartinib |
| CAS | 1508250-71-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H31ClN6O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | EGF816 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 242 mg/mL (488.87 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC(C)=NC=C1)NC2=NC3=CC=CC(Cl)=C3N2[C@H]4CN(C(/C=C/CN(C)C)=O)CCCC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 495.02 |
| Vis mere |