missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Naxagolide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naxagolide Hydrochloride |
| CAS | 99705-65-4 |
| Molekylær formel | C15 H21 N O2 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2H-Naphth[1,2-b]-1,4-oxazin-9-ol','3,4,4a,5,6,10b-hexahydro-4-propyl-','hydrochloride (1:1)','(4aR,10bR)-, 2H-Naphth[1,2-b]-1,4-oxazin-9-ol','3,4,4a,5,6,10b-hexahydro-4-propyl-','hydrochloride','(4aR,10bR)- (9CI), 2H-Naphth[1,2-b]-1,4-oxazin-9-ol','3,4,4a,5,6,10b-hexahydro-4-propyl-','hydrochloride','(4aR-trans)-, L 647339, MK 458, Naxagolide hydrochloride, (4aR,10bR)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-4-propyl-2H-naphth[1,2-b]-1,4-oxazin-9-ol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO2.ClH/c1-2-7-16-8-9-18-15-13-10-12(17)5-3-11(13)4-6-14(15)16;/h3,5,10,14-15,17H,2,4,6-9H2,1H3;1H/t14-,15-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.CCCN1CCO[C@H]2[C@H]1CCc3ccc(O)cc23 |
| IUPAC navn | (4aR,10bR)-4-propyl-2,3,4a,5,6,10b-hexahydrobenzo[h][1,4]benzoxazin-9-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.79 |
| Formel vægt | 283.1339 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?