missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Navtemadlin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485806
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485806 100 mg
16435078 10 mg
16401317 50 mg
16437797 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485806 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12296

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Navtemadlin (AMG 232) is a potent, selective and orally available inhibitor of p53-MDM2 interaction, with an IC50 of 0.6 nM. Navtemadlin binds to MDM2 with a Kd of 0.045 nM.

Navtemadlin (AMG 232) is a potent, selective and orally available inhibitor of p53-MDM2 interaction, with an IC50 of 0.6 nM. Navtemadlin binds to MDM2 with a Kd of 0.045 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Navtemadlin
CAS 1352066-68-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H35Cl2NO5S
Mængde 100 mg
Synonym AMG 232 KRT-232
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (87.94 mM) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.18 mM)
SMIL O=C(O)C[C@]1(C)C(N([C@H](CS(=O)(C(C)C)=O)C(C)C)[C@H](C2=CC=C(Cl)C=C2)[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 568.55
Formel vægt 568.55
Procent renhed 96.04%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.