Description
- Navigator tilbyder vigtige vejeapplikationer til en konkurrencedygtig pris.
- Avanceret vejeteknologi tilbyder stabilisering på et sekund for hurtige og nøjagtige vejeresultater, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb.
- Overbelastningsbeskyttelsessystem, der kan modstå belastninger op til fire gange den nominelle kapacitet, sikrer balancen.
Specifications
Specifications
| Tilslutningstype | RS232, USB , eller Ethernet (tilgængelig som tilbehør) |
| Volumen | 22,000 g |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Læsbarhed | 1.000000 g |
| Linearitet | 2.000000 g |
| Model- | NVT22000-EU |
| Pan form | 230 x 174 mm |
| Gentagelighed | 1.000000 g |
| Stabiliseringstid | 1.000 s |
| Test belastning | 10 kg, OIML F2 eller ASTM CL 4 |
| Show More |