Få mere at vide
NAV-2729, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480927
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480927 50 mg -
16444638 10 mg -
16435476 100 mg 100mg
16433176 25 mg -
16417357 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480927 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112473
MedChemExpress NAV-2729 is a dual Arf1/Arf6 activation inhibitor.
NAV-2729 is a dual Arf1/Arf6 activation inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NAV-2729
Fysisk form Solid
CAS 419547-11-8
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H17ClN4O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (109.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)NC3=C(C4=CC=C(Cl)C=C4)C(CC5=CC=CC=C5)=NN13
Molekylvægt (g/mol) 456.88
Formel vægt 456.88
Procent renhed 98.47%