missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NAV 2729

Selective ARF6 inhibitor
Brand: Tocris Bioscience™ 5986/10
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
NAV 2729 is a selective ARF6 inhibitor (IC50 = 1.0 μM). Selective for ARF6 over other ARF family members and small GTPases. Inhibits ARF6 activation in uveal melanoma cells in vitro and blocks downstream signaling pathways of oncogenic GNAQ. Reduces tumorigenesis in mouse model of uveal melanoma.Tekniske data
| Yellow | |
| 419547-11-8 | |
| 456.88g/mol | |
| Store at 4°C | |
| 10 mg |
| ARF GTPase Inhibitors | |
| C25H17ClN4O3 | |
| Soluble to 100mM in DMSO | |
| Blocks downstream signaling pathways |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
For Research Use Only