Få mere at vide
Abeba™ Nature 8045 Sko
Størrelse:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glat læder
- Sort
- Skridsikret speciel ydersål i gummi
- Læderbelagt kork fodseng
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Hælrem ikke-foldbar, justerbar
- Justerbart vristområde
- Spænde fastgørelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Farve | Sort |
| Fodseng materiale | Kork |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 34 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Gummi |
| Stil | 8045 |