Få mere at vide
Abeba™ Nature 4086 sko
Størrelse:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Velours
- Blå
- Skridsikret speciel ydersål i gummi
- Læderbelagt kork fodseng
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- 2 justerbare vriststropper
- Spænde fastgørelse
- Metalfri
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Farve | Blå |
| Fodseng materiale | Kork |
| Materiale | Velour |
| Størrelse | 37 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Gummi |
| Stil | 4086 |