Få mere at vide
Abeba™ Nature 4086 sko
Artikelnummer. 15621468
Størrelse:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15621468
missing translation for 'mfr': Abeba™ 4086/44
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Læderbeklædt kork fodseng er ESD-afvisende.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Velours
  • Blå
  • Skridsikret speciel ydersål i gummi
  • Læderbelagt kork fodseng
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • 2 justerbare vriststropper
  • Spænde fastgørelse
  • Metalfri
Especificaciones
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farve Blå
Fodseng materiale Kork
Materiale Velour
Størrelse 44
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Gummi
Stil 4086
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado