Få mere at vide
Abeba™ Nature 4055 Sko
Artikelnummer. p-7147665
Størrelse:
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15681358
Brand: Abeba™ 4055/34
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Læderbeklædt kork fodseng er ESD-afvisende.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glat læder
  • Sort
  • Skridsikret speciel ydersål i gummi
  • Læderbelagt kork fodseng
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem ikke-foldbar, justerbar
  • Justerbart vristområde
  • Spænde fastgørelse
  • Modstandsdygtig over for olie og benzin
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farve Sort
Fodseng materiale Kork
Materiale Læder
Størrelse 34
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Gummi
Stil 4055