Få mere at vide
Abeba™ Nature 4055 Sko
Læderbeklædt kork fodseng er ESD-afvisende.
Brand:  Abeba™ 4055/44
655.83 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15671368
  • 740.00 DKK / 1 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glat læder
  • Sort
  • Skridsikret speciel ydersål i gummi
  • Læderbelagt kork fodseng
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem ikke-foldbar, justerbar
  • Justerbart vristområde
  • Spænde fastgørelse
  • Modstandsdygtig over for olie og benzin
Tekniske data
Tekniske data
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Kork
44
Gummi
Sort
Læder
Skridsikker
4055
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Abeba™ Nature 4055 Sko > Størrelse: 44