Få mere at vide
Abeba™ Nature 4055 Sko
Læderbeklædt kork fodseng er ESD-afvisende.
Brand: Abeba™ 4055/39
656.52 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glat læder
- Sort
- Skridsikret speciel ydersål i gummi
- Læderbelagt kork fodseng
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Hælrem ikke-foldbar, justerbar
- Justerbart vristområde
- Spænde fastgørelse
- Modstandsdygtig over for olie og benzin
Tekniske data
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Kork | |
39 | |
Gummi |
Sort | |
Læder | |
Skridsikker | |
4055 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Abeba™ Nature 4055 Sko > Størrelse: 39
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion