Få mere at vide
mb2 Skamler i naturtræ
:
Holder 5 puder
Beskrivelse
- Stool with wood seat
- Pneumatic cylinder for height adjustment
- 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
- Glides
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Taburet |
| Farve | Neutral |
| Justerbar (højde) | Yes |
| Justerbar | Height |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Slutte | Brandsikker |
| Højde (metrisk) | 496 mm |
| Holder | 5 puder |
| Siddehøjde | 390 to 540 mm |
| Vægt (metrisk) | 5.78 kg |
| Vis mere |