Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Laboratorieslanger af vakuumkvalitet
Artikelnummer. 10707391
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
16 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
25m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10707391 8 mm 18 mm 25m
10599651 6 mm 16 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707391 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3020818
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Giver fleksibilitet, rivestyrke og elasticitet til vakuumapplikationer. Deutsch Neumann™ Vacuum Quality Laboratory Tubing er fremstillet af rødt naturgummi.
  • Durometer 50 Shore A
  • God elastisk hukommelse
  • Fremragende valg til vakuumapplikationer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Samlet længde (metrisk) 2500 cm
Tykkelse (metrisk) 6 mm
Til brug med (applikation) Til laboratorie
Emballagemængde 1 hver
Farve Rød
Produkttype Vakuumslange