Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Laboratorieslanger af vakuumkvalitet
Artikelnummer. 10599651
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
16 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
25m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10599651 6 mm 16 mm -
10707391 8 mm 18 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10599651 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3020616
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Giver fleksibilitet, rivestyrke og elasticitet til vakuumapplikationer. Deutsch Neumann™ Vacuum Quality Laboratory Tubing er fremstillet af rødt naturgummi.
  • Durometer 50 Shore A
  • God elastisk hukommelse
  • Fremragende valg til vakuumapplikationer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (metrisk) 2500 cm
Tykkelse (metrisk) 5 mm
Til brug med (applikation) Til laboratorie
Emballagemængde 1 hver
Farve Rød
Produkttype Vakuumslange