Få mere at vide
Fisherbrand™ To-hullers propper af naturgummi
Artikelnummer. p-8011943 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Top:
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
40,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Artikelnummer. 11577622
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til laboratorieformål.
  • Fremstillet af naturgummi
  • Rød i farven
  • Propper med to huller
Tekniske data
Diameter (metrisk) hul 5 mm
Til brug med (applikation) Til laboratoriebrug
Hårdhed 46/55 IRHD
Længde (metrisk) 24 mm
Mængde 20/Pk.
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 15 mm
Diameter (metrisk) Top 18 mm
Materiale Naturgummi
Produkttype Tilspidset prop (2 huller)