Få mere at vide
Fisherbrand™ To-hullers propper af naturgummi
Artikelnummer. 11597632 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Top:
18 mm
20.3 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
40.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Förpackningsstorlek
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Produktkode 11597632
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Anvendes til laboratorieformål.
  • Fremstillet af naturgummi
  • Rød i farven
  • Propper med to huller
Tekniske data
Diameter (metrisk) hul 5 mm
Til brug med (applikation) Til laboratoriebrug
Hårdhed 46/55 IRHD
Længde (metrisk) 38.5 mm
Mængde 10/Pk.
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 39 mm
Diameter (metrisk) Top 44.5 mm
Materiale Naturgummi
Produkttype Tilspidset prop (2 huller)