Få mere at vide
- Home
- Products
- Propper og lukninger
- Propper
- Fisherbrand™ To-hullers propper af naturgummi
Fisherbrand™ To-hullers propper af naturgummi
Artikelnummer. 11597622 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Top:
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
40,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) bund | Diameter (metrisk) Top | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 11597622 | 19 mm | 22,5 mm | Pakke med 20 |
| 11577622 | 15 mm | 18 mm | Pakke med 20 |
| 11587622 | 17 mm | 20,3 mm | Pakke med 20 |
| 11507632 | 21 mm | 24,5 mm | Pakke med 20 |
| 11547632 | 29 mm | 33 mm | Pakke med 10 |
| 11517632 | 23 mm | 26,5 mm | Pakke med 20 |
| 11557632 | 31 mm | 36 mm | Pakke med 10 |
| 11567632 | 33 mm | 38,5 mm | Pakke med 10 |
| 11577632 | 35 mm | 40,5 mm | Pakke med 10 |
| 11587632 | 37 mm | 42,5 mm | Pakke med 10 |
| 11597632 | 39 mm | 44,5 mm | Pakke med 10 |
| 11507642 | 41 mm | 47 mm | Pakke med 5 |
| 11517642 | 43 mm | 49 mm | Pakke med 5 |
| 10549751 | 45 mm | 51 mm | Pakke med 5 |
| 10428972 | 53 mm | 59,5 mm | Pakke med 2 |
| 10559751 | 57 mm | 64 mm | Pakke med 2 |
| 11527642 | 62 mm | 69 mm | Pakke med 2 |
| 11537642 | 67 mm | 74 mm | Pakke med 2 |
| 11547642 | 71 mm | 78 mm | Hver |
| 11587642 | 99 mm | 109 mm | Hver |
| 11557642 | 75 mm | 85 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Artikelnummer.
11597622
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
110.71 DKK
76.38 DKK / Pakke med 20
Spare 34.33 DKK
31% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Tekniske data
| Diameter (metrisk) hul | 5 mm |
| Til brug med (applikation) | Til laboratoriebrug |
| Hårdhed | 46/55 IRHD |
| Længde (metrisk) | 28 mm |
| Mængde | 20/Pk. |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 19 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 22,5 mm |
| Materiale | Naturgummi |
| Produkttype | Tilspidset prop (2 huller) |