Learn More
Fisherbrand™ To-hullers propper af naturgummi
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (metrisk) bund:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Top:
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
40,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) hul | 5 mm |
| Til brug med (applikation) | Til laboratoriebrug |
| Hårdhed | 46/55 IRHD |
| Længde (metrisk) | 26 mm |
| Mængde | 20/Pk. |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 17 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 20,3 mm |
| Materiale | Naturgummi |
| Produkttype | Tilspidset prop (2 huller) |