Tekniske data
| Diameter (metrisk) hul | 5 mm |
| Til brug med (applikation) | Til laboratoriebrug |
| Hårdhed | 46/55 IRHD |
| Længde (metrisk) | 38.5 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 33 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 38,5 mm |
| Materiale | Naturgummi |
| Produkttype | Tilspidset prop (2 huller) |