Få mere at vide
Fisherbrand™ To-hullers propper af naturgummi
Product Code. 11507632 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) bund:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Top:
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
40,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Packungsgröße:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund Diameter (metrisk) Top Packungsgröße
11507632 21 mm 24,5 mm Pakke med 20
11577622 15 mm 18 mm Pakke med 20
11597622 19 mm 22,5 mm Pakke med 20
11587622 17 mm 20,3 mm Pakke med 20
11547632 29 mm 33 mm Pakke med 10
11517632 23 mm 26,5 mm Pakke med 20
11557632 31 mm 36 mm Pakke med 10
11567632 33 mm 38,5 mm Pakke med 10
11577632 35 mm 40,5 mm Pakke med 10
11587632 37 mm 42,5 mm Pakke med 10
11597632 39 mm 44,5 mm Pakke med 10
11507642 41 mm 47 mm Pakke med 5
11517642 43 mm 49 mm Pakke med 5
10549751 45 mm 51 mm Pakke med 5
10428972 53 mm 59,5 mm Pakke med 2
10559751 57 mm 64 mm Pakke med 2
11527642 62 mm 69 mm Pakke med 2
11537642 67 mm 74 mm Pakke med 2
11547642 71 mm 78 mm Hver
11587642 99 mm 109 mm Hver
11557642 75 mm 85 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 11507632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.72 DKK
    88.96 DKK / Pakke med 20
    Spare 40.76 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anvendes til laboratorieformål.
  • Fremstillet af naturgummi
  • Rød i farven
  • Propper med to huller
Spezifikation
Diameter (metrisk) hul 5 mm
Til brug med (applikation) Til laboratoriebrug
Hårdhed 46/55 IRHD
Længde (metrisk) 28 mm
Mængde 20/Pk.
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 21 mm
Diameter (metrisk) Top 24,5 mm
Materiale Naturgummi
Produkttype Tilspidset prop (2 huller)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.