Få mere at vide
Fisherbrand™ To-hullers propper af naturgummi
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Top:
18 mm
20.3 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
40.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) hul | 5 mm |
| Til brug med (applikation) | Til laboratoriebrug |
| Hårdhed | 46/55 IRHD |
| Længde (metrisk) | 49 mm |
| Mængde | 2/Pk. |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 57 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 64 mm |
| Materiale | Naturgummi |
| Produkttype | Tilspidset prop (2 huller) |