Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber Tubing
Artikelnummer. 11392084
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
8 mm
Pakningsstørrelse:
25m
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11392084 8 mm 25m
1 options
Artikelnummer. 11392084 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 710110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Use this tubing for a variety of industrial, construction and chemical applications. Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber Tubing provides an ideal combination of chemical resistance and pump life.
  • Natural Rubber Tubing
  • For vacuum applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA compliant, Food WCR
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Natural Rubber
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 5 mm
Til brug med (applikation) General laboratory use
Min. Driftstemperatur (metrisk) -25°C
Farve Red
Fleksibilitet Flexible
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70°C