Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber Tubing
Beskrivelse
- Natural Rubber Tubing
- For vacuum applications
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA compliant, Food WCR |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | Natural Rubber |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Tykkelse (metrisk) | 5 mm |
| Til brug med (applikation) | General laboratory use |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -25°C |
| Farve | Red |
| Fleksibilitet | Flexible |
| Vis mere |