Få mere at vide
Neville and More™ Propper af naturgummi
Trådstørrelse (metrisk):
38 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Lukninger
- Velegnet til at indeholde væsker til forskellige flasker, krukker, laboratorieforbrugsvarer
- Tæt pasform
- Ikke reaktiv
- Materiale: Chlorbutylgummi
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Indeholder væske |
| Materiale | Naturgummi |
| nr. pr. sag | 100 |
| Trådstørrelse (metrisk) | 38 mm |
| Halsfinish | 38 mm |
| Produkttype | Lukning |
| Til brug med (udstyr) | Reagensglas, glasflaske, laboratorieforbrugsvarer |
| Lukkestørrelse | 4 cm |