Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber Stoppers
Diameter (metrisk) bund:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Mængde:
10/Pk.
100/ck.
20/Pk.
5/Pk.
50/Pk.
Conditionnement:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Description
- Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in humid conditions)
- DIN Standard 18271
- Gray-blue color
Spécification
Spécification
| Højde (metrisk) | 20mm |
| Mængde | 50/Pk. |
| Farve | Blue |
| Diameter (metrisk) bund | 10.5 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 14.5 mm |
| Materiale | Natural Rubber |
| Produkttype | Stopper |
| Stopper nummer | 15D |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu