Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber Stoppers
Beskrivelse
- Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in humid conditions)
- DIN Standard 18271
- Gray-blue color
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 20mm |
| Mængde | 50/Pk. |
| Farve | Blue |
| Diameter (metrisk) bund | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 12 mm |
| Materiale | Natural Rubber |
| Produkttype | Stopper |
| Stopper nummer | 13D |