Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber Stoppers
Diameter (metrisk) bund:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Mængde:
10/Pk.
100/ck.
20/Pk.
5/Pk.
50/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
- Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in humid conditions)
- DIN Standard 18271
- Gray-blue color
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 20mm |
| Mængde | 100/ck. |
| Farve | Blue |
| Diameter (metrisk) bund | 5 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 9 mm |
| Materiale | Natural Rubber |
| Produkttype | Stopper |
| Stopper nummer | 10D |