Få mere at vide
Fisherbrand™ Propper af massiv naturgummi
Artikelnummer. p-8011942 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
6 mm
11 mm
17 mm
23 mm
25 mm
35 mm
57 mm
62 mm
67 mm
105 mm
Diameter (metrisk) Top:
8 mm
14 mm
20,3 mm
26,5 mm
28,5 mm
40,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
116,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 50
Artikelnummer. 11517592
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til laboratorieformål.
  • Fremstillet af naturgummi
  • Rød i farven
  • Solide propper uden huller
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til laboratoriebrug
Hårdhed 46/55 IRHD
Længde (metrisk) 63.5 mm
Mængde 1/stk.
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 105 mm
Diameter (metrisk) Top 116,5 mm
Materiale Naturgummi
Produkttype Solid prop