Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til laboratoriebrug |
| Hårdhed | 46/55 IRHD |
| Længde (metrisk) | 28 mm |
| Mængde | 20/Pk. |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 25 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 28,5 mm |
| Materiale | Naturgummi |
| Produkttype | Prop |