Få mere at vide
Fisherbrand™ Propper af massiv naturgummi
Artikelnummer. 11542932 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
6 mm
11 mm
17 mm
23 mm
25 mm
35 mm
57 mm
62 mm
67 mm
105 mm
Diameter (metrisk) Top:
8 mm
14 mm
20,3 mm
26,5 mm
28,5 mm
40,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
116,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund Diameter (metrisk) Top unitSize
11542932 35 mm 40,5 mm Pakke med 10
11517592 105 mm 116,5 mm Hver
11522922 11 mm 14 mm Pakke med 20
11552922 17 mm 20,3 mm Pakke med 20
11522942 57 mm 64 mm Pakke med 2
11532942 62 mm 69 mm Pakke med 2
11542942 67 mm 74 mm Pakke med 2
11572912 6 mm 8 mm Pakke med 50
11582922 23 mm 26,5 mm Pakke med 20
10192031 23 mm 26,5 mm Pakke med 20
11592922 25 mm 28,5 mm Pakke med 20
10411083 25 mm 28,5 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11542932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.65 DKK
    163.90 DKK / Pakke med 10
    Spare 59.75 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til laboratorieformål.
  • Fremstillet af naturgummi
  • Rød i farven
  • Solide propper uden huller
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til laboratoriebrug
Hårdhed 46/55 IRHD
Længde (metrisk) 38.5 mm
Mængde 10/Pk.
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 35 mm
Diameter (metrisk) Top 40,5 mm
Materiale Naturgummi
Produkttype Solid prop