Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gummi sikkerhedspipette fyldstoffer
Artikelnummer. 10418882
Skift visning
Model-:
Standard 1
Universal 2
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Model- Unit Size
10418882 Universal 2 -
10313441 Standard 1 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10418882 Supplier Deutsch Neumann™ Supplier No. 4700002
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
View all promotions
På lager
Add to basket
Add to basket
Reducerer risikoen for pipettering ved håndtering af giftige, ætsende, bakterieforurenede eller ildelugtende væsker. Deutsch Neumann™ Gummisikkerhedspipettefyldstoffer er fremstillet af naturgummi.
  • Kun to driftspunkter
  • Fremragende trækstyrke og spændstighed
  • Enhåndsdesign er den enkleste sikkerhedspipette, der findes
Specifications
Farve Rød
Materiale Naturgummi
Model- Universal 2
Type Sikkerhedspipettefylder
Til brug med (applikation) Til behagelig pipettering af giftige, ætsende, indeholdende bakterier og ildelugtende stoffer
Mængde 1 hver