Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gummi sikkerhedspipette fyldstoffer
Artikelnummer. 10313441
Skift visning
Model-:
Standard 1
Universal 2
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
10313441 Standard 1 Hver
10418882 Universal 2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10313441 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 4700001
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Reducerer risikoen for pipettering ved håndtering af giftige, ætsende, bakterieforurenede eller ildelugtende væsker. Deutsch Neumann™ Gummisikkerhedspipettefyldstoffer er fremstillet af naturgummi.
  • Kun to driftspunkter
  • Fremragende trækstyrke og spændstighed
  • Enhåndsdesign er den enkleste sikkerhedspipette, der findes
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Naturgummi
Model- Standard 1
Type Sikkerhedspipettefylder
Til brug med (applikation) Til behagelig pipettering af giftige, ætsende, indeholdende bakterier og ildelugtende stoffer
Mængde 1 hver