Få mere at vide
Deutsch Neumann™ De Flip™ Sikkerhedspipettefyldere
Artikelnummer. p-8000160
Farve:
Grøn
Rød
Artikelnummer. 10436511
Brand: Deutsch Neumann™ 4710021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducerer risikoen for pipettering ved håndtering af giftige, ætsende, bakterieforurenede eller ildelugtende væsker. Deutsch Neumann™ De Flip™ Safety Pipette Fillers er fremstillet af naturgummi.
  • Kun to driftspunkter
  • Evakuer via den nye automatiske ventil
  • Fås i en række farver
  • Enhåndsdesign er den enkleste sikkerhedspipettefylder, der findes
  • Mulighed for at rengøre indersiden af pæren ved at fjerne patenteret ventil og skylle ud
Specifications
Farve Grøn
Materiale Naturgummi
Type 'Flip' sikkerhedspipettefyld
Mængde 1 hver