Få mere at vide
Deutsch Neumann™ De Flip™ Sikkerhedspipettefyldere
Artikelnummer. 10473194
Skift visning
Farve:
Grøn
Rød
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
10473194 Rød
10436511 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10473194 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 4710001
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducerer risikoen for pipettering ved håndtering af giftige, ætsende, bakterieforurenede eller ildelugtende væsker. Deutsch Neumann™ De Flip™ Safety Pipette Fillers er fremstillet af naturgummi.
  • Kun to driftspunkter
  • Evakuer via den nye automatiske ventil
  • Fås i en række farver
  • Enhåndsdesign er den enkleste sikkerhedspipettefylder, der findes
  • Mulighed for at rengøre indersiden af pæren ved at fjerne patenteret ventil og skylle ud
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Naturgummi
Type Safety Pipette Filler Flip